Stampa…
Benzenesulphonyl fluoride 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC1181-25G PC1181-5G
APOSPC1181-25GEA 446 EUR
APOSPC1181-25G APOSPC1181-5G
Benzenesulphonyl fluoride 99%
Benzenesulphonyl fluoride
Formula: C₆H₅FO₂S
Punto di ebollizione: 203…204 °C
Densità: 1,333 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 87 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007412
CAS Number: 368-43-4
UN: 3265
ADR: 8,II