Stampa…
Pyridine-2-sulphonyl Fluoride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: PyFluor
PC1178-10G PC1178-1G PC1178-5G
APOSPC1178-10GEA 304 EUR
APOSPC1178-10G APOSPC1178-1G APOSPC1178-5G
Pyridine-2-sulphonyl Fluoride
Pyridine-2-sulphonyl Fluoride
Formula: C₅H₄FNO₂S
Peso molecolare: 161,15 g/mol
Punto di fusione: 29…34 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09265513
CAS Number: 878376-35-3
UN: 3261
ADR: 8,II