Stampa…
Bario fluoruro 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC1170-100G PC1170-250G PC1170-25G
APOSPC1170-100GEA 59.6 EUR
APOSPC1170-100G APOSPC1170-250G APOSPC1170-25G
Bario fluoruro 99%
Bario fluoruro
Formula: BaF₂
Peso molecolare: 175.33 g/mol
Punto di ebollizione: 2260 °C
Punto di fusione: 1353 °C
Densità: 4.89 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003450
CAS Number: 7787-32-8
EINECS: 232-108-0
UN: 1564
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,01003