Stampa…
4-Amino-2-chloro-5-fluoropyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1168-1G PC1168-250MG PC1168-5G
APOSPC1168-1GEA 130 EUR
APOSPC1168-1G APOSPC1168-250MG APOSPC1168-5G
4-Amino-2-chloro-5-fluoropyrimidine
4-Amino-2-chloro-5-fluoropyrimidine
Formula: C₄H₃ClFN₃
Peso molecolare: 147,54 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00057344
CAS Number: 155-10-2