Stampa…
4-Amino-3-fluoropyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1163-1G PC1163-5G
APOSPC1163-1GEA 20.5 EUR
APOSPC1163-1G APOSPC1163-5G
4-Amino-3-fluoropyridine 97%
4-Amino-3-fluoropyridine
Formula: C₅H₅FN₂
Peso molecolare: 112,11 g/mol
Punto di fusione: 71…79 °C
Flash Pt: 85 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00234072
CAS Number: 2247-88-3