Stampa…
4-Ethynyl-1,2-difluorobenzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC1156-5G PC1156-1G PC1156-25G
APOSPC1156-5GEA 200 EUR
APOSPC1156-5G APOSPC1156-1G APOSPC1156-25G
4-Ethynyl-1,2-difluorobenzene 95%
4-Ethynyl-1,2-difluorobenzene
Formula: C₈H₄F₂
Punto di ebollizione: 54 °C/2mmHg
Densità: 1,144 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 7 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08059511
CAS Number: 143874-13-9
UN: 1993
ADR: 3,II