Stampa…
2-Bromo-3'-fluoro-4'-methoxyacetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Fluoro-4-methoxyphenacyl bromide
PC1155-10G PC1155-1G PC1155-5G
APOSPC1155-10GEA 720 EUR
APOSPC1155-10G APOSPC1155-1G APOSPC1155-5G
2-Bromo-3'-fluoro-4'-methoxyacetophenone
2-Bromo-3'-fluoro-4'-methoxyacetophenone
Formula: C₉H₈BrFO₂
Punto di fusione: 71…74 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00466240
CAS Number: 350-27-6
UN: 1759
ADR: 8,III