Stampa…
2-Bromo-2'-fluoro-4'-methoxyacetophenone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Bromo-1-(2-fluoro-4-methoxyphenyl)ethanone, 2-Fluoro-4-methoxyphenacyl bromide
PC1154-1G PC1154-250MG PC1154-5G
APOSPC1154-1GEA 72.7 EUR
APOSPC1154-1G APOSPC1154-250MG APOSPC1154-5G
2-Bromo-2'-fluoro-4'-methoxyacetophenone 97%
2-Bromo-2'-fluoro-4'-methoxyacetophenone
Formula: C₉H₈BrFO₂
Peso molecolare: 247,0600 g/mol
Punto di fusione: 63…66 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03730100
CAS Number: 157014-35-2
UN: 3261
ADR: 8,III