Stampa…
Chlorofluoroacetic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC1148-5G PC1148-1G
APOSPC1148-5GEA 375 EUR
APOSPC1148-5G APOSPC1148-1G
Chlorofluoroacetic acid 97%
Chlorofluoroacetic acid
Formula: C₂H₂ClFO₂
Punto di ebollizione: 162 °C
Densità: 1,532 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00871521
CAS Number: 471-44-3
UN: 3265
ADR: 8,III