Stampa…
2,5-Difluoro-4-methoxybenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC1145-1G PC1145-25G PC1145-5G
APOSPC1145-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1145-1G APOSPC1145-25G APOSPC1145-5G
2,5-Difluoro-4-methoxybenzonitrile
2,5-Difluoro-4-methoxybenzonitrile
Formula: C₈H₅F₂NO
Punto di fusione: 89…93 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06246886
CAS Number: 1007605-44-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III