3,6-Difluorosalicylaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3,6-Difluoro-2-hydroxybenzaldehyde
Formula:
C₇H₄F₂O₂ Punto di fusione: 72…78 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08275281 CAS Number: 502762-92-7 |