Stampa…
3,5-Difluorosalicylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,5-Difluoro-2-hydroxybenzoic acid
PC1142-1G PC1142-5G
APOSPC1142-1GEA 87.3 EUR
APOSPC1142-1G APOSPC1142-5G
3,5-Difluorosalicylic acid
3,5-Difluorosalicylic acid
Formula: C₇H₄F₂O₃
Peso molecolare: 174,10 g/mol
Punto di fusione: 199…203 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06203609
CAS Number: 84376-20-5