Stampa…
Antimonio (III) fluoruro 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Trifluoruro di antimonio, Antimonio trifluoruro
PC1140-1KG PC1140-250G PC1140-50G
APOSPC1140-1KGEA 350 EUR
APOSPC1140-1KG APOSPC1140-250G APOSPC1140-50G
Antimonio (III) fluoruro 98%
Antimonio (III) fluoruro
A mild fluorinating agent; Fluorination activity may be increased by addition of Br2, Cl2, or SbCl 5. Swarts, Bull. Acad. Roy. Belg., 1892, 24, 309
Formula: F₃Sb
Peso molecolare: 178,76 g/mol
Punto di ebollizione: 319 °C
Punto di fusione: 292 °C
Densità: 4,38 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011218
CAS Number: 7783-56-4
EINECS: 232-009-2
UN: 2923
ADR: 8+6.1,II