Stampa…
3,6-Difluorosalicylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,6-Difluoro-2-hydroxybenzoic acid
PC1139-1G PC1139-500MG PC1139-5G
APOSPC1139-1GEA 109 EUR
APOSPC1139-1G APOSPC1139-500MG APOSPC1139-5G
3,6-Difluorosalicylic acid
3,6-Difluorosalicylic acid
Formula: C₇H₄F₂O₃
Peso molecolare: 174,10 g/mol
Punto di fusione: 154…155 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08275285
CAS Number: 749230-37-3