Stampa…
3,5-Difluoro-2-methoxybenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1134-1G PC1134-250MG
APOSPC1134-1GEA 60.9 EUR
APOSPC1134-1G APOSPC1134-250MG
3,5-Difluoro-2-methoxybenzoic acid
3,5-Difluoro-2-methoxybenzoic acid
Formula: C₈H₆F₂O₃
Punto di fusione: 98…103 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660198
CAS Number: 886498-75-5