Stampa…
Antimony(V) fluoride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1130-50G PC1130-10G
APOSPC1130-50GEA 350 EUR
APOSPC1130-50G APOSPC1130-10G
Antimony(V) fluoride
Antimony(V) fluoride
Formula: F₅Sb
Peso molecolare: 216,75 g/mol
Punto di ebollizione: 150 °C
Punto di fusione: 7 °C
Densità: 2,993 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011219
CAS Number: 7783-70-2
EINECS: 232-021-8
UN: 1732
ADR: 8+6.1,II