Stampa…
3,5-Difluoro-2-methoxybenzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1129-10G PC1129-5G PC1129-1G
APOSPC1129-10GEA 191 EUR
APOSPC1129-10G APOSPC1129-5G APOSPC1129-1G
3,5-Difluoro-2-methoxybenzaldehyde 98%
3,5-Difluoro-2-methoxybenzaldehyde
Formula: C₈H₆F₂O₂
Punto di fusione: 39…41 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06246883
CAS Number: 131782-50-8