Stampa…
2,6-Difluoro-3-methoxybenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1128-1G PC1128-250MG
APOSPC1128-1GEA 36.4 EUR
APOSPC1128-1G APOSPC1128-250MG
2,6-Difluoro-3-methoxybenzoic acid
2,6-Difluoro-3-methoxybenzoic acid
Formula: C₈H₆F₂O₃
Punto di fusione: 136…138 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115901
CAS Number: 886498-30-2