Pentafluorophenyl pentamethylbenzenesulphonate
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₁₇H₁₅F₅O₃S Punto di fusione: 151…153 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD05975144 CAS Number: 886361-16-6 |