Stampa…
Methyl-2-[(2,3,4,5,6-pentafluorophenoxy)sulphonyl]benzenecarboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
PC11275-1G PC11275-500MG PC11275-5G
APOSPC11275-1GEA 275 EUR
APOSPC11275-1G APOSPC11275-500MG APOSPC11275-5G
Methyl-2-[(2,3,4,5,6-pentafluorophenoxy)sulphonyl]benzenecarboxylate
Methyl-2-[(2,3,4,5,6-pentafluorophenoxy)sulphonyl]benzenecarboxylate
Formula: C₁₄H₇F₅O₅S
Peso molecolare: 382,26 g/mol
Punto di fusione: 59…61 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05975143
CAS Number: 886361-14-4