Pentafluorophenyl-3,4-dimethoxybenzenesulphonate
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₁₄H₉F₅O₅S Punto di fusione: 93…95 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD05975142 CAS Number: 886361-12-2 |