Stampa…
Pentafluorophenyl-4-(acetylamino)benzenesulphonate
Fornitore: Apollo Scientific
PC11272-1G PC11272-500MG PC11272-5G
APOSPC11272-1GEA 275 EUR
APOSPC11272-1G APOSPC11272-500MG APOSPC11272-5G
Pentafluorophenyl-4-(acetylamino)benzenesulphonate
Pentafluorophenyl-4-(acetylamino)benzenesulphonate
Formula: C₁₄H₈F₅NO₄S
Punto di fusione: 168…170 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05975141
CAS Number: 886360-93-6