Stampa…
Pentafluorophenyl-(3-chlorophenyl)methanesulphonate
Fornitore: Apollo Scientific
PC11271-1G PC11271-500MG PC11271-5G
APOSPC11271-1GEA 275 EUR
APOSPC11271-1G APOSPC11271-500MG APOSPC11271-5G
Pentafluorophenyl-(3-chlorophenyl)methanesulphonate
Pentafluorophenyl-(3-chlorophenyl)methanesulphonate
Formula: C₁₃H₆ClF₅O₃S
Punto di fusione: 96…98 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05975140
CAS Number: 885950-65-2