Stampa…
Pentafluorophenyl-8-quinolinesulphonate
Fornitore: Apollo Scientific
PC11270-5G PC11270-1G PC11270-500MG
APOSPC11270-5GEA 759 EUR
APOSPC11270-5G APOSPC11270-1G APOSPC11270-500MG
Pentafluorophenyl-8-quinolinesulphonate
Pentafluorophenyl-8-quinolinesulphonate
Formula: C₉H₇NO₃S
Punto di fusione: 155…157 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05975139
CAS Number: 885950-64-1