Stampa…
2,6-Difluoro-3-methoxybenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1127-1G PC1127-5G
APOSPC1127-1GEA 66.9 EUR
APOSPC1127-1G APOSPC1127-5G
2,6-Difluoro-3-methoxybenzaldehyde
2,6-Difluoro-3-methoxybenzaldehyde
Formula: C₈H₆F₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115899
CAS Number: 149949-30-4