Stampa…
Pentafluorophenyl-2,4,6-trimethylbenzenesulphonate
Fornitore: Apollo Scientific
PC11269-1G PC11269-500MG PC11269-5G
APOSPC11269-1GEA 275 EUR
APOSPC11269-1G APOSPC11269-500MG APOSPC11269-5G
Pentafluorophenyl-2,4,6-trimethylbenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-2,4,6-trimethylbenzenesulphonate
Formula: C₁₅H₁₁F₅O₃S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05975138
CAS Number: 885950-62-9