Pentafluorophenyl-2-methyl-5-nitrobenzenesulphonate
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₁₃H₆F₅NO₅S Punto di fusione: 123…125 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD05975137 CAS Number: 885950-60-7 |