Methyl-2,4-difluorobenzoate 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₆F₂O₂ Punto di ebollizione: 128…129 °C Densità: 1,31 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 82 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03093799 CAS Number: 106614-28-2 |