2-Chloro-N-(2,5-difluorophenyl)acetamide
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
N-Chloroacetyl-2,5-difluoroaniline
Formula:
C₈H₆ClF₂NO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00157387 CAS Number: 196938-10-0 |