Stampa…
3-(4-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC11247-1G PC11247-5G
APOSPC11247-1GEA 170 EUR
APOSPC11247-1G APOSPC11247-5G
3-(4-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
3-(4-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formula: C₁₃H₁₁BFNO₃
Punto di fusione: 232…238 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04115712
CAS Number: 850567-35-0