Stampa…
Potassium-4-carboxyphenyltrifluoroborate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Potassium 4-carboxyphenyltrifluoroborate, Potassium (4-carboxyphenyl)trifluoroborate
PC11245-100G PC11245-25G PC11245-5G
APOSPC11245-100GEA 713 EUR
APOSPC11245-100G APOSPC11245-25G APOSPC11245-5G
Potassium-4-carboxyphenyltrifluoroborate
Potassium-4-carboxyphenyltrifluoroborate
Formula: C₇H₅BF₃KO₂
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115737
CAS Number: 850623-38-0