Stampa…
Potassium-4-(methylsulphonyl)phenyltrifluoroborate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Potassium trifluoro(4-(methylsulphonyl)phenyl)borate
PC11244-1G PC11244-5G
APOSPC11244-1GEA 105 EUR
APOSPC11244-1G APOSPC11244-5G
Potassium-4-(methylsulphonyl)phenyltrifluoroborate
Potassium-4-(methylsulphonyl)phenyltrifluoroborate
Formula: C₇H₇BF₃KO₂S
Peso molecolare: 262,09 g/mol
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115738
CAS Number: 850623-40-4