Stampa…
Potassium(3-methoxyphenyl)trifluoroborate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC11243-1G PC11243-250MG PC11243-5G
APOSPC11243-1GEA 58.2 EUR
APOSPC11243-1G APOSPC11243-250MG APOSPC11243-5G
Potassium(3-methoxyphenyl)trifluoroborate
Potassium(3-methoxyphenyl)trifluoroborate
Formula: C₇H₇BF₃KO
Punto di fusione: 164…168 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04039954
CAS Number: 438553-44-7