Stampa…
Potassium(3-nitrophenyl)trifluoroborate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (3-Nitrophenyl)trifluoroboric acid potassium salt, Potassium trifluoro(3-nitrophenyl)borate
PC11242-100G PC11242-25G PC11242-5G
APOSPC11242-100GEA 1050 EUR
APOSPC11242-100G APOSPC11242-25G APOSPC11242-5G
Potassium(3-nitrophenyl)trifluoroborate
Potassium(3-nitrophenyl)trifluoroborate
Formula: C₆H₄BF₃KNO₂
Peso molecolare: 229,01 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03701627
CAS Number: 192863-40-4