Potassium (3-methylphenyl)trifluoroborate
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₇H₇BF₃K Punto di fusione: 226…230 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04115739 CAS Number: 850623-42-6 |