Stampa…
Potassium-4-(methoxycarbonyl)phenyltrifluoroborate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC11240-1G PC11240-5G
APOSPC11240-1GEA 23 EUR
APOSPC11240-1G APOSPC11240-5G
Potassium-4-(methoxycarbonyl)phenyltrifluoroborate
Potassium-4-(methoxycarbonyl)phenyltrifluoroborate
Formula: C₈H₇BF₃KO₂
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115741
CAS Number: 705254-34-8