4,5-Difluoro-2-methoxybenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₅F₂NO Punto di fusione: 97…100 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06660346 CAS Number: 425702-28-9 UN: 3439 ADR: 6.1,III |