Stampa…
Potassium-4-(benzyloxy)phenyltrifluoroborate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Potassium (4-(benzyloxy)phenyl)trifluoroborate
PC11238-1G PC11238-5G
APOSPC11238-1GEA 77.1 EUR
APOSPC11238-1G APOSPC11238-5G
Potassium-4-(benzyloxy)phenyltrifluoroborate
Potassium-4-(benzyloxy)phenyltrifluoroborate
Formula: C₁₃H₁₁BF₃KO
Peso molecolare: 290,13 g/mol
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04115746
CAS Number: 850623-47-1