Stampa…
Potassium-4-formylphenyltrifluoroborate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Potassium (4-formylphenyl)trifluoroborate, Potassium trifluoro(4-formylphenyl)borate
PC11237-100G PC11237-25G
APOSPC11237-100GEA 607 EUR
APOSPC11237-100G APOSPC11237-25G
Potassium-4-formylphenyltrifluoroborate 98%
Potassium-4-formylphenyltrifluoroborate
Formula: C₇H₅BF₃KO
Peso molecolare: 212,02 g/mol
Punto di fusione: 282…288 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02093980
CAS Number: 374564-36-0