Stampa…
Potassium-3-(methylthio)phenyltrifluoroborate
Fornitore: Apollo Scientific
PC11236-100G PC11236-25G PC11236-5G
APOSPC11236-100GEA 786 EUR
APOSPC11236-100G APOSPC11236-25G APOSPC11236-5G
Potassium-3-(methylthio)phenyltrifluoroborate
Potassium 3-(methylthio)phenyltrifluoroborate
Formula: C₇H₇BF₃KS
Peso molecolare: 230,1 g/mol
Punto di fusione: 70…78 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115747
CAS Number: 850623-48-2