Stampa…
Potassium(4-methyl-1-naphthalene)trifluoroborate
Fornitore: Apollo Scientific
PC11235-100G PC11235-25G PC11235-5G
APOSPC11235-100GEA 786 EUR
APOSPC11235-100G APOSPC11235-25G APOSPC11235-5G
Potassium(4-methyl-1-naphthalene)trifluoroborate
Potassium(4-methyl-1-naphthalene)trifluoroborate
Formula: C₁₁H₉BF₃K
Punto di fusione: 204…208 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115748
CAS Number: 850623-55-1