Stampa…
Potassium-3-fluoro-4-phenylphenyltrifluoroborate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Potassium (2-fluorobiphenyl-4-yl)trifluoroborate, Potassium trifluoro(2-fluorobiphenyl-4-yl)borate
PC11234-1G PC11234-5G
APOSPC11234-1GEA 113 EUR
APOSPC11234-1G APOSPC11234-5G
Potassium-3-fluoro-4-phenylphenyltrifluoroborate
Potassium-3-fluoro-4-phenylphenyltrifluoroborate
Formula: C₁₂H₈BF₄K
Punto di fusione: 290…294 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08235035
CAS Number: 850623-57-3