Stampa…
Potassium-3-(benzyloxy)phenyltrifluoroborate
Fornitore: Apollo Scientific
PC11232-1G PC11232-5G
APOSPC11232-1GEA 21.5 EUR
APOSPC11232-1G APOSPC11232-5G
Potassium-3-(benzyloxy)phenyltrifluoroborate
Potassium-3-(benzyloxy)phenyltrifluoroborate
Formula: C₁₃H₁₁BF₃KO
Punto di fusione: 118…122 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115751
CAS Number: 850623-58-4