Stampa…
Potassium(3-chloro-4-fluorophenyl)trifluoroborate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Potassium (3-chloro-4-fluorophenyl)trifluoroborate, (3-Chloro-4-fluorophenyl)trifluoroboric acid potassium salt
PC11231-1G PC11231-5G PC11231-25G
APOSPC11231-1GEA 80 EUR
APOSPC11231-1G APOSPC11231-5G APOSPC11231-25G
Potassium(3-chloro-4-fluorophenyl)trifluoroborate
Potassium(3-chloro-4-fluorophenyl)trifluoroborate
Formula: C₆H₃BClF₄K
Peso molecolare: 236,44 g/mol
Punto di fusione: 234…244 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115752
CAS Number: 850623-59-5