Stampa…
Potassium(4-ethoxyphenyl)trifluoroborate
Fornitore: Apollo Scientific
PC11230-1G PC11230-25G PC11230-5G
APOSPC11230-1GEA 121 EUR
APOSPC11230-1G APOSPC11230-25G APOSPC11230-5G
Potassium(4-ethoxyphenyl)trifluoroborate
Potassium(4-ethoxyphenyl)trifluoroborate
Formula: C₈H₉BF₃KO
Punto di fusione: 298…304 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115753
CAS Number: 850623-60-8