Potassium(3-chlorophenyl)trifluoroborate
Fornitore: Apollo Scientific
PC11229-1G
PC11229-5G
APOSPC11229-1GEA
58.2
EUR
APOSPC11229-1G
APOSPC11229-5G
Potassium(3-chlorophenyl)trifluoroborate
Potassium(3-chlorophenyl)trifluoroborate
Formula:
C₆H₄BClF₃K Punto di fusione: 76…80 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04115754 CAS Number: 411206-75-2 |