Stampa…
Potassium (2-nitrophenyl)trifluoroborate 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Potassium trifluoro(2-nitrophenyl)borate, (2-Nitrophenyl)trifluoroboric acid potassium salt
PC11226-1G PC11226-5G PC11226-25G
APOSPC11226-1GEA 141 EUR
APOSPC11226-1G APOSPC11226-5G APOSPC11226-25G
Potassium (2-nitrophenyl)trifluoroborate 96%
Potassium (2-nitrophenyl)trifluoroborate
Formula: C₆H₄BF₃KNO₂
Peso molecolare: 229,01 g/mol
Punto di fusione: 216…220 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115759
CAS Number: 850623-64-2