Stampa…
Potassium(4-methoxyphenyl)trifluoroborate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC11225-25G PC11225-5G
APOSPC11225-25GEA 278 EUR
APOSPC11225-25G APOSPC11225-5G
Potassium(4-methoxyphenyl)trifluoroborate
Potassium(4-methoxyphenyl)trifluoroborate
Formula: C₇H₇BF₃KO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04112717
CAS Number: 192863-36-8