Stampa…
Potassium(2-methylphenyl)trifluoroborate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2-Methylphenyl)trifluoroboric acid potassium salt, Potassium trifluoro(o-tolyl)borate
PC11223-1G PC11223-5G
APOSPC11223-1GEA 109 EUR
APOSPC11223-1G APOSPC11223-5G
Potassium(2-methylphenyl)trifluoroborate 98%
Potassium(2-methylphenyl)trifluoroborate
Formula: C₇H₇BF₃K
Peso molecolare: 198,04 g/mol
Punto di fusione: 90…94 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03790006
CAS Number: 274257-34-0