Stampa…
Potassium (2-methoxyphenyl)trifluoroborate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Potassium trifluoro(2-methoxyphenyl)borate, (2-Methoxyphenyl)trifluoroboric acid potassium salt
PC11222-5G PC11222-25G
APOSPC11222-5GEA 119 EUR
APOSPC11222-5G APOSPC11222-25G
Potassium (2-methoxyphenyl)trifluoroborate 98%
Potassium (2-methoxyphenyl)trifluoroborate
Formula: C₇H₇BF₃KO
Peso molecolare: 214,04 g/mol
Punto di fusione: 282…286 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115756
CAS Number: 236388-46-8